Learn More
3,4-Dichlorobenzolsulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401978 5 g 5 Gramm
11411978 25 g 25 Gramm
11421978 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14576.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-31-7 | Molecular Formula: C6H3Cl3O2S | Molecular Weight: 245.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-31-7
Summenformel C6H3Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 245.50
MDL-Nummer MFCD00041255
InChI-Schlüssel NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzene-sulfonyl chloride, 3,4-dichloro benzene sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5118
PubChem CID 7383
IUPAC-Name 3,4-Dichlorobenzolsulfonylchlorid
SMILES ClC1=CC=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Siedepunkt 253°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1956417
Formelmasse 245.51
Reinheit (%) 98%