Learn More
3,4-Dichlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30377501
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30377501 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30377501 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4319655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzophenone
CAS 6284-79-3
Summenformel C13H8Cl2O
Menge 5 g
Synonym Benzophenone, 3,4-dichloro- (6CI,8CI), (3,4-Dichlorophenyl)phenylmethanone, (3,4-Dichlorophenyl)(phenyl)methanone, 3,4-Dichlorophenyl phenyl ketone, NSC 5249, Phenyl 3,4-dichlorophenyl ketone
InChI-Formel InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 251.11
Formelmasse 249.9952