Learn More
3,4-Dichlorbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11457407
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457407 10 g 10 Gramm
11467407 50 g 50 Gramm
11319539 250 g 250 Gramm
11329539 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11457407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15098.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-84-7
Summenformel C7H3Cl2F3
Molekulargewicht (g/mol) 214.996
MDL-Nummer MFCD00000555
InChI-Schlüssel XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
PubChem CID 9481
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-(Truofluormethyl)Benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Schmelzpunkt -12°C
Dichte 1.479
Siedepunkt 173°C to 174°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.475
Menge 10 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1950151
Formelmasse 215
Reinheit (%) 97%