Learn More
3,4-Dichlorbenzotrifluorid, TRC
Artikelnummer. 30379709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4388081G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
CAS 328-84-7
Summenformel C7H3Cl2F3
Menge 1 g
Synonym 1,2-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, (3,4-Dichlorophenyl)trifluoromethane, 1-(Trifluoromethyl)-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 3,4-Dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-(Trifluoromethyl)-1,2-dichlorobenzene, Oxsol 1000
InChI-Formel InChI=1S/C7H3Cl2F3/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(10,11)12/h1-3H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-(Truofluormethyl)Benzol
Molekulargewicht (g/mol) 215
Formelmasse 213.9564