Learn More
3,4-Dichlorbenzylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10269353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10269353 10 g Glasflasche 10 Gramm
10217380 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10269353 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 319220100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19752-09-1 | C8H5Cl2NO | 202.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19752-09-1
Summenformel C8H5Cl2NO
Molekulargewicht (g/mol) 202.04
MDL-Nummer MFCD00673063
InChI-Schlüssel WLNAHQZFPSSVTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorobenzyl isocyanate, 3,4-dichlorobenzylisocyanate, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl, 1,2-dichloro-4-isocyanatomethyl-benzene, 3,4-dichlorophenyl methanisocyanate, zlchem 123, acmc-20anfi, pubchem2096, 3,4-dichloro-benzyl isocyanate
PubChem CID 2733368
IUPAC-Name 1,2-Dichlor-4-(isocyanatomethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CN=C=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dichlorobenzyl isocyanate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.3750g/mL
Siedepunkt 282°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5656 to 1.5676
Menge 10 g
Relative Dichte 1.375
Formelmasse 202.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit