Learn More
(3,4-Dichlorphenyl)methanesulfonylchlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10514373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10514373 1 g 1 Gramm
10064582 250 mg 250 Milligramm
10198824 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10514373 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00820DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 85952-30-3
Summenformel C7H5Cl3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 259.525
MDL-Nummer MFCD01631929
InChI-Schlüssel DRYGYFAFCNDLEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methanesulphonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl sulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl methyl chlorosulfone, 3,4-dichloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl-methanesulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methyl sulphonyl chloride
PubChem CID 2794622
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)methansulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CS(=O)(=O)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 259.54
Reinheit (%) 90%