Learn More
3,4-Dichlorphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487567 100 g 100 Gramm
11467567 5 g 5 Gramm
11477567 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15653.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5807-30-7 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
It is used in the parallel solid phase synthesis of tetra substituted diethylenetriamines via selective amide alkylation and exhaustive reduction of N-acylated dipeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der parallelen Festphasensynthese von tetrasubstituierten Diethylenetriaminen über selektive Amidalkylierung und umfassende Reduktion von N-acylierten Dipeptiden verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5807-30-7
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD00004333
InChI-Schlüssel ZOUPGSMSNQLUNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dichlorophenylacetic acid, 2-3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorophenyl acetic acid, 3,4-dichlorobenzene acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dichloro, pubchem20195, acmc-209m2g, 3,4dichlorophenylacetic acid, 3,4-dichlorophenylaceticacid
PubChem CID 79874
IUPAC-Name 2-(3,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 87°C to 92°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1953781
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 98%