Learn More
3,4-Dichlorphenylboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30376030
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376030 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376030 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4365555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dichlorophenylboronic Acid
CAS 151169-75-4
Summenformel C6H5BCl2O2
Menge 5 g
Synonym B-(3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid, 3,4-Dichlorobenzeneboronic Acid, (3,4-Dichlorophenyl)boronic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
SMILES OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name (3,4-Dichlorphenyl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 190.82
Formelmasse 189.976