Learn More
3',4'-Dichlorpropiophenon, TRC
Artikelnummer. 30383984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30383984 2.5 g 2.50 Gramm
30370814 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4362702.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3',4'-Dichloropropiophenone
CAS 6582-42-9
Summenformel C9 H8 Cl2 O
Menge 2.5 g
Synonym 1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 3',4'-Dichloropropiophenone
InChI-Formel InChI=1S/C9H8Cl2O/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(3,4-Dichlorphenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 203.065
Formelmasse 201.995