Learn More
3,4-Diethoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446380
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446380 25 g 25 Gramm
11426380 1 g 1 Gramm
11436380 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446380 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19248.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5231-87-8
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.164
MDL-Nummer MFCD00001333
InChI-Schlüssel DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC-Name 3,4-Diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Dichte 1.162
Siedepunkt 95°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 25 g
Beilstein 640626
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 98%