Learn More
3,4-Diethoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414375 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10414375 25 g -
10212322 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10414375 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5231-87-8 | C8H10O4 | 170.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5231-87-8
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.16
MDL-Nummer MFCD00001333
InChI-Schlüssel DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
PubChem CID 123228
IUPAC-Name 3,4-Diethoxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMILES CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Diethoxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.1500g/mL
Siedepunkt 95.0°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5080 to 1.5100
Menge 25 g
Relative Dichte 1.15
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit