Learn More
3,4-Difluor-4'-(4-Ethylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15431478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431478 1 g 1 Gramm
15441478 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431478 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55275.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134412-18-3
Summenformel C20H22F2
Molekulargewicht (g/mol) 300.39
MDL-Nummer MFCD12828121
InChI-Schlüssel TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Schmelzpunkt 68°C to 69°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 4'-(4-Ethylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl
Formelmasse 300.39
Reinheit (%) 97%