Learn More
3,4-Difluorbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30386252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386252 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44548050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluorobenzoic acid
CAS 455-86-7
Summenformel C7 H4 F2 O2
Menge 50 g
Synonym Benzoic acid, 3,4-difluoro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3,4-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 190686
InChI-Formel InChI=1S/C7H4F2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
IUPAC-Name 3,4-difluorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 158.1
Formelmasse 158.0179