Learn More
3,4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3, 4-Difluorobenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS | 145758-05-0 |
| Dichte | 1.586g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Summenformel | C6H3ClF2O2S |
| Strukturformel | F2C6H3SO2Cl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3,4-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonyl chloride, 3,4-difluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-difluoro, 3,4-difluorophenyl chlorosulfone, 3,4-difluorobenzenesulfonylchloride, 3,4-difluorobenzene sulfonyl chloride, 3,4-difluorobenzenesulphonylchloride, pubchem1958, acmc-1byq8 |
| InChI-Schlüssel | FSGLUBQENACWCC-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |