Learn More
3,4-Difluornitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226820 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10226820 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10219213 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10226820 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 241930250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 369-34-6 | C6H3F2NO2 | 159.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-34-6
Summenformel C6H3F2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.09
MDL-Nummer MFCD00007198
InChI-Schlüssel RUBQQRMAWLSCCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoronitrobenzene, benzene, 1,2-difluoro-4-nitro, 1-nitro-3,4-difluorobenzene, 1,2-difluoro-4-nitro-benzene, 3,4-difluoro nitrobenzene, pubchem2290, 3,4-difluornitrobenzene, 3.4-difluoronitrobenzene, 3, 4-difluoronitrobenzene, 3,4-difluoro-nitrobenzene
PubChem CID 123053
IUPAC-Name 1,2-Difluor-4-nitrobenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Difluoronitrobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.4410g/mL
Siedepunkt 80°C to 81°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F2(C6H3)NO2
Brechungsindex 1.5080 to 1.51
Menge 25 mL
Beilstein 05, III, 609
Relative Dichte 1.441
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 159.09
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Difluoronitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.