Learn More
3,4-Dihydro-2-(1H)-chinolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467677
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15467677 1 g 1 Gramm
15477677 5 g 5 Gramm
15487677 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15467677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H36638.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 553-03-7 | C9H9NO | 147.18 g/mol
3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone may be employed as medium supplement in the culture medium of Pseudomonas ayucida during enrichment culture experiments. It is used to prepare potent bicyclic peptide deformylase inhibitors with antibacterial effects. It is also used to synthesize substituted iminopiperidines as inhibitors of human nitric oxide synthase isoforms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydro-2-(1H)-Chinolinon kann als Ergänzungsmedium im Kulturmedium von Pseudomonas ayucida bei Anreicherungskulturversuchen eingesetzt werden. Es wird zur Vorbereitung von potenten bizyklischen Peptiddeformilasehemmern mit antibakteriellen Effekten verwendet. Es wird auch zur Synthese von substituierten Iminpiperidinen als Hemmer humaner Stickoxid-Synthase-Isoformen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 553-03-7
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00016722
InChI-Schlüssel TZOYXRMEFDYWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, hydrocarbostyril, 1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 3,4-dihydrocarbostyril, 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, dihydro-quinolinone, 3,4-dihydro-2-quinolinol, o-aminohydrocinnamic acid lactam, unii-2ckg6tx32f
PubChem CID 64796
SMILES O=C1CCC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Schmelzpunkt 165°C to 167°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-1H-Chinolin-2-on
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2-(1H)-quinolinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,4-Dihydro-2(1H)-quinolinone