Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447538 1 g 1 Gramm
15457538 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447538 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61045.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3080-99-7 | C8H9NS | 151.23 g/mol
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3080-99-7
Summenformel C8H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 151.23
MDL-Nummer MFCD04038593
InChI-Schlüssel YBBLSBDJIKMXNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine, 2,3-dihydro-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 thiazine, 2h-1,4-benzothiazine, 3,4-dihydro, benzothiomorpholine, thiaphenomorpholine, 2,3-dihydrobenzo-1,4-thiazine, 2,3-dihydro-4h-1,4-benzothiazine, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-thiazine, 2h-1,4-benzothiazine,3,4-dihydro
PubChem CID 151064
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzothiazin
SMILES C1CSC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Menge 1 g
Formelmasse 151.23
Reinheit (%) 97%