Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-2-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510355
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10473413 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10265834 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10473413
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC29716DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 86267-86-9
Summenformel C9H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 160.176
InChI-Schlüssel YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
PubChem CID 2795504
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin-2-Carbonitril
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 160.18
Reinheit (%) 97%