Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-boronsäurepinakolester, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15447256 1 g 1 Gramm
15457256 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62290.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1155264-46-2 | Molecular Formula: C14H20BNO3 | Molecular Weight: 261.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1155264-46-2
Summenformel C14H20BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 261.13
MDL-Nummer MFCD18073255
InChI-Schlüssel HFUHUNYUUCDCAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine, acmc-2099qf, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 3,4-dihydro-6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazine
PubChem CID 54759084
IUPAC-Name 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(OCCN2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 261.12
Physikalische Form Fest