Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426487
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426487 1 g 1 Gramm
15436487 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426487 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33641.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5735-53-5 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5735-53-5
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD02181098
InChI-Schlüssel YRLORWPBJZEGBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzomorpholine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine, 3,4-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzoxazine, akos bc-1149, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin, pubchem22677, acmc-1amxt, 3,4-dihydro-2h-1,4-benzooxazine
PubChem CID 585096
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,4-Benzoxazin
SMILES C1COC2=CC=CC=C2N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Siedepunkt 85°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%