Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-Amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10784373 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10180232 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784373 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12798DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-34-2
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.192
MDL-Nummer MFCD00218806
InChI-Schlüssel FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
PubChem CID 2775654
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-amin
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%