Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-ylboronsäure, 90+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10712483 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10151112 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10294714 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712483 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC13212DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 279261-89-1
Summenformel C9H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.99
MDL-Nummer MFCD02681910
InChI-Schlüssel CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
PubChem CID 2776398
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-1,5-Benzodioxepin-7-ylboronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.99