Learn More
3,4-Dihydro-2H-Pyran-2-Methanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15462558 1 g 1 Gramm
15472558 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462558 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56124.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3749-36-8 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
It is used in the preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von unterstütztem Dihydropyran für eine leichte Immobilisierung und Spaltung von Alkoholen verwendet
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Wärme. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3749-36-8
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.144
MDL-Nummer MFCD00051507
InChI-Schlüssel XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dihydro-2h-pyran-2-methanol, 2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran, dhp linker, 3,4-dihydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2h-pyran-2-methanol, 3,4-dihydro, dhp resin, ellmans dhp resin, zlchem 376, pubchem9703, acmc-209itf
PubChem CID 95559
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
SMILES C1CC(OC=C1)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
Dichte 1.101
Siedepunkt 92°C to 93°C (25 mmHg)
Flammpunkt 89°C (192°F)
Brechungsindex 1.478
Menge 1 g
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 96%