Learn More
3,4-Dihydro-2-H-Pyran-5-Carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15229716 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15229716 5 g 5 Gramm
15219716 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15229716 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 450380050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 25090-33-9
Summenformel C6H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.13
InChI-Schlüssel WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736151
IUPAC-Name 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyd
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
Siedepunkt 90.0°C (15.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Menge 5 g
Synonym 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formelmasse 112.13
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.