Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-ein, TRC
Artikelnummer. 30384484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30384484 500 mg
30369266 50 mg
30369785 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384484 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD493150500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5439-14-5
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
SMILES O=C1CCN2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-A]pyrimidin-2-one
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8N2O/c11-8-4-6-10-5-2-1-3-7(10)9-8/h1-3,5H,4,6H2
Formelmasse 148.0637