Learn More
3,4-Dihydro-3,3-Dimethylisochinolin, TRC
Artikelnummer. 30135538
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135538 100 mg 100 Milligramm
30008089 10 mg 10 Milligramm
30005400 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135538 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD450720100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28460-55-1
Summenformel C11H13N
Molekulargewicht (g/mol) 159.23
Synonym 3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-isoquinoline
IUPAC-Name 3,3-Dimethyl-4H-Isoquinolin
SMILES CC1(C)Cc2ccccc2C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydro-3,3-dimethylisoquinoline
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H13N/c1-11(2)7-9-5-3-4-6-10(9)8-12-11/h3-6,8H,7H2,1-2H3
Formelmasse 159.1048