Learn More
3,4-Dihydroharmin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Harmaline |
| CAS | 304-21-2 |
| Summenformel | C13 H14 N2 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 3H-Pyrido[3,4-b]indole, 4,9-dihydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmaline (6CI), Harmidine (7CI), 1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 3,4-Dihydroharmine, NSC 407285 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1 |
| IUPAC-Name | 7-Methoxy-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrido[3,4-b]indol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.26 |
| Formelmasse | 214.1106 |