Learn More
3,4-Dihydroharmin, TRC
Artikelnummer. 30381227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381227 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381227 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44971825MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harmaline
CAS 304-21-2
Summenformel C13 H14 N2 O
Menge 25 mg
Synonym 3H-Pyrido[3,4-b]indole, 4,9-dihydro-7-methoxy-1-methyl-, Harmaline (6CI), Harmidine (7CI), 1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole, 3,4-Dihydroharmine, NSC 407285
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
IUPAC-Name 7-Methoxy-1-methyl-4,9-dihydro-3H-pyrido[3,4-b]indol
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
Formelmasse 214.1106