Learn More
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429140 25 g 25 Gramm
11449140 1 g 1 Gramm
11419140 5 g 5 Gramm
11439140 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11429140 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15169.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2892-51-5 | C4H2O4 | 114.056 g/mol
3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione is used to produce diethoxy-cyclobutenedione by heating, pharmaceutical intermediates, squarylium dyes, and photoconducting squaraines; The dibutylester is used as a contact sensitizer in the treatment of alopecia and warts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dihydroxy-3-cyclobuten-1,2-dion wird zur Herstellung von Dieethoxy-Cyclobutenedionen durch Erhitzen, pharmazeutischen Zwischenprodukten, Squaryliumfarbstoffen und photoleitenden Squarainen verwendet. Der Dibutylester wird als Kontaktsensibilisator bei der Behandlung von Alopezie und Warzen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2892-51-5
Summenformel C4H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 114.056
MDL-Nummer MFCD00001334
InChI-Schlüssel PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
PubChem CID 17913
ChEBI CHEBI:52141
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxycyclobut-3-en-1,2-dion
SMILES C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Schmelzpunkt >300°C
Flammpunkt 190°C (374°F)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 774275
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 114.06
Reinheit (%) ≥98%