Learn More
3,4-Dihydroxy-3-Cyclobuten-1,2-Dione, TRC
Artikelnummer. 30387077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387077 50 mg
30371990 500 mg
30385437 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387077 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD67906850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2892-51-5
Summenformel C4H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 114.06
Synonym squaric acid
SMILES OC1=C(O)C(=O)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H2O4/c5-1-2(6)4(8)3(1)7/h5-6H
Formelmasse 113.9953