Learn More
3',4'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30011303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011303 250 mg 250 Milligramm
17941545 1 g 1 Gramm
17904325 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD446835250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1197-09-7
Summenformel C8 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Synonym Ethanone, 1-(3,4-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 3',4'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanone, 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 3',4'-Dihydroxyacetophenone, 4-Acetopyrocatechol, 4-Acetyl-1,2-benzenediol, 4-Acetyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-Acetylcatechol, 4-Acetylpyrocatechol, Acetopyrocatechol, Pungenol, Qingxintong
IUPAC-Name 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)Ethanon
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxyacetophenone
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,1H3
Formelmasse 152.0473