Learn More
3,4-Dihydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10478060 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10478060 25 g Glasflasche 25 Gramm
10254570 100 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10478060 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114850250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 139-85-5 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-85-5
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.12
MDL-Nummer MFCD00003370
InChI-Schlüssel IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym protocatechualdehyde, rancinamycin iv, protocatechuic aldehyde, benzaldehyde, 3,4-dihydroxy, 3,4-dihydroxybenzenecarbonal, 4-formyl-1,2-dihydroxybenzene, 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, 4-formyl-1,2-benzenediol, 1,2-dihydroxy-4-formylbenzene, unii-4pvp2hch4t
PubChem CID 8768
ChEBI CHEBI:50205
IUPAC-Name 3,4-Dihydroxybenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dihydroxybenzaldehyde
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 152.0°C to 157.0°C
Farbe Beige bis braun-grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HO)2C6H3CHO
Menge 25 g
Beilstein 08,246
Merck Index 15,8002
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 790g/L ethanol (78°C),freely soluble in ether
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver