Learn More
3,4-Dihydroxybenzoesäure 3-O-beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30135069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135069 50 mg 50 Milligramm
30006047 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45168550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 953037-17-7
Summenformel C13H14O10
Molekulargewicht (g/mol) 330.24
Synonym 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1