Learn More
3,4-Dihydroxybenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Protocatechuic Acid |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11) |
| Formelmasse | 154.0266 |