Learn More
3',4'-Dihydroxypropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Diese Säure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3',4'-Dihydroxypropiophenone |
| Schmelzpunkt | 145°C to 146°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 166.18 |
| Reinheit (%) | 98% |