Learn More
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473707
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11473707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18186.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) finds it uses in the synthesis of chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squarate derivatives of the O-SP-core antigens, methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen, o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, quinones. It is employed as a starting material in the preparation of o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, and quinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion (Dimethylsquarat) findet Anwendung bei der Synthese chiraler Squaramide, als hochenantioselektiver Katalysator für die Friedel-Crafts-Reaktionen von Indolen, bei 3-(Hydroxyamino)-4-Methoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, Squaratderivaten des O-SP-Core-Antigens, Methylsquarat-Derivaten des Ogawa O-SP-Core-Antigens, O-Chinodimethanen, Benzocyclobutenen und Chinonen. Verwendung als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von O-Chinodimethanen, Benzocyclobutenen und Chinonen.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5222-73-1
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00101316
InChI-Schlüssel SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123227
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxycyclobut-3-en-1,2-Dion
SMILES COC1=C(C(=O)C1=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 1 g
Synonym 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 142.1
Reinheit (%) 98%