missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7024032
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11473707 1 g 1 Gramm
11483707 5 g 5 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11473707

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18186.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol

3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) finds it uses in the synthesis of chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squarate derivatives of the O-SP-core antigens, methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen, o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, quinones. It is employed as a starting material in the preparation of o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, and quinones.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3,4-Dimethoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion (Dimethylsquarat) findet Anwendung bei der Synthese chiraler Squaramide, als hochenantioselektiver Katalysator für die Friedel-Crafts-Reaktionen von Indolen, bei 3-(Hydroxyamino)-4-Methoxy-3-Cyclobuten-1,2-Dion, Squaratderivaten des O-SP-Core-Antigens, Methylsquarat-Derivaten des Ogawa O-SP-Core-Antigens, O-Chinodimethanen, Benzocyclobutenen und Chinonen. Verwendung als Ausgangsmaterial bei der Herstellung von O-Chinodimethanen, Benzocyclobutenen und Chinonen.

Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5222-73-1
Summenformel C6H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 142.11
MDL-Nummer MFCD00101316
InChI-Schlüssel SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123227
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxycyclobut-3-en-1,2-Dion
SMILES COC1=C(C(=O)C1=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Menge 1 g
Synonym 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 142.1
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.