Learn More
3,4-Dimethoxy Styrene (~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC
Artikelnummer. 30384804
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384804 10 g 10 Gramm
30388330 25 g -
30377785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384804 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46051510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6380-23-0
Summenformel C10 H12 O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Synonym Benzene, 4-ethenyl-1,2-dimethoxy-, Styrene, 3,4-dimethoxy- (7CI,8CI), Veratrole, 4-vinyl- (6CI), 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Vinyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
IUPAC-Name 4-ethenyl-1,2-dimethoxybenzene
SMILES COc1ccc(C=C)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxy Styrene
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Formelmasse 164.0837