Learn More
3,4-Dimethoxybenzhydrazid, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080744
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448593 5 g 5 Gramm
11458593 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11448593
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10404.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 41764-74-3 | C9H12N2O3 | 196.206 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41764-74-3
Summenformel C9H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 196.206
MDL-Nummer MFCD00017061
InChI-Schlüssel LJMQIGMMUZLDOC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1530859
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzohydrazid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)NN)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzhydrazide
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Menge 5 g
Beilstein 2651843
Synonym 3,4-dimethoxybenzhydrazide, veratrohydrazide, 3,4-dimethoxybenzenecarbohydrazide, 3,4-dimethoxybenzoic acid hydrazide, 1,2-dimethoxybenzene-4-carbohydrazide, veratric acid hydrazide, acmc-1aq0x, dimethoxybenzenecarbohydrazide, benzoic acid,3,4-dimethoxy-, hydrazide, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, hydrazide
Formelmasse 196.21
Reinheit (%) ≥98%