Learn More
3,4-Dimethoxybenzoesäure (Veratrumsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30457408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457408 4 x 25 mg -
17900646 25 mg 25 Milligramm
17900496 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457408 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0319.0100254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3,4-Dimethoxybenzoesäure (Veratrumsäure), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratric Acid
CAS 93-07-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Veratric Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)O
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 182,0579 g/mol