Learn More
3,4-Dimethoxybenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10668211 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10668211 5 g Glasflasche 5 Gramm
10239553 25 g Glasflasche 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10668211
Marke: Thermo Scientific Acros 305600050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3535-37-3 | C9H9ClO3 | 200.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3535-37-3
Summenformel C9H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 200.62
MDL-Nummer MFCD00000674
InChI-Schlüssel VIOBGCWEHLRBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratroyl chloride, 3,4-dimethoxybenzoylchloride, 3,4-dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride, benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-benzoyl chloride, 3,4-dimethoxy-1-benzenecarbonyl chloride, veratroylchlorid, zlchem 1258, ksc225m7t
PubChem CID 77070
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxybenzoylchlorid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxybenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Farbe Weiß bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)2C6H3COCl
Menge 5 g
Formelmasse 200.62
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle, Flocken oder Stückchen