Learn More
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435403
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435403 25 g 25 Gramm
11445403 100 g 100 Gramm
11455403 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13396.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 93-03-8 | C9H12O3 | 168.192 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
3,4-Dimethoxybenzylalkohol dient als Brennstoff der mikrobiellen Brennstoffzelle (MBZ) zur Stromerzeugung. Veratrolalkohol ist der Rohstoff für die Synthese von Cyclotriveratrylen, das in der Wirt-Gast-Chemie zum Einsatz kommt.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-03-8
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.192
MDL-Nummer MFCD00004638
InChI-Schlüssel OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
PubChem CID 7118
ChEBI CHEBI:62150
IUPAC-Name (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt ∼22°C
Dichte 1.176
Siedepunkt 297°C to 298°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.553
Menge 25 g
Beilstein 639388
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 97%