Learn More
3,4-Dimethoxybenzylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Summenformel | C9 H12 O3 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1OC |
| IUPAC-Name | (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.19 |
| Formelmasse | 168.0786 |