Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Dihydroxyzimtsäure, überwiegend trans, 99 %
Artikelnummer. 11454153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454153 25 g 25 Gramm
11464153 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454153 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. A10356.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als wichtige Komponenten in Aromen, Parfüms, synthetischem Indigo und Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Löslichkeit in heißem Methanol, sehr schwache Trübung. Löslich in Dichlormethan, Chloroform.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2316-26-9
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.213
MDL-Nummer MFCD00004387
InChI-Schlüssel HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
Synonym 3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 717531
ChEBI CHEBI:86549
IUPAC-Name (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-ionsäure
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 179°C to 183°C
Menge 25 g
Beilstein 1533435
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 99%