Learn More
3,4-Dimethoxycinnaminsäure, TRC
Artikelnummer. 30383499
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30383499 1 g
30380956 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30383499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4736951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2316-26-9
Summenformel C11 H12 O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Synonym 3,4-Dimethoxycinnamic acid, 3,4-Dimethoxyphenyl-2-propenoic acid, (E/Z)-Caffeic acid dimethyl ether
IUPAC-Name 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-Enosäure
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)O)cc1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethylcaffeic Acid
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
Formelmasse 208.0736