Learn More
3,4-Dimethoxyphenethylisothiocyanat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11370857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11370857 10 g 10 Gramm
10007982 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370857 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00669EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 21714-25-0
Summenformel C11H13NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
MDL-Nummer MFCD00041366
InChI-Schlüssel GHYFLDWHIVKQLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenethyl isothiocyanate, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxybenzene, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanisothiocyanate, acmc-20anep, 3,4-dimethoxyphenethylisothiocyanate, b-3,4-dimethoxyphenyl ethyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxy-1-2-isothiocyanatoethyl benzene, 4-2-isothiocyanatoethyl-1,2-dimethoxy-benzene
PubChem CID 140856
IUPAC-Name 4-(2-Isothiocyanatoethyl)-1,2-dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(CCN=C=S)C=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 10 g
Formelmasse 223.29