Learn More
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril (Homoveratronitril), TRC
Artikelnummer. 30403252
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403252 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403252 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH669530250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Summenformel C10 H11 N O2
Menge 250 g
Synonym 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-, Acetonitrile, (3,4-dimethoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dimethoxybenzeneacetonitrile, (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide, 3,4-Methyleneoxyphenyl acetonitrile, Homoveratronitrile, NSC 6324, Veratryl cyanide
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Formelmasse 177.079