Learn More
3,4-Dimethoxyphenylisothiocyanat, 99 %
Artikelnummer. 11419387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419387 1 g 1 Gramm
11429387 5 g 5 Gramm
11439387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21415.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33904-04-0
Summenformel C9H9NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 195.236
MDL-Nummer MFCD00041075
InChI-Schlüssel LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
PubChem CID 141856
IUPAC-Name 4-Isothiocyanato-1,2-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Schmelzpunkt 47°C to 49°C
Siedepunkt 171°C to 172°C (7 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2923
Beilstein 2726948
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 195.24
Reinheit (%) 99%