Learn More
3,4-Dimethoxyphenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengewichtsbasis, Thermo Scientific Chemicals
42.00 EUR gültig bis 2023-09-23
Benutzen Sie den Promotions-Code "21498" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
163428-90-8
C10H12O5
212.201
MFCD06800598
HVXVAKHTLMPFDQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12147, acmc-1c6zz, 3,4-dimethoxyphenylglyoxalhydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxo-acetaldehyde, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,1-3,4-dimethoxyphenyl-2,2-dihydroxy, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde hydrate 1:1
44118538
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-Oxoacetaldehyd;hydrat
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C=O)OC.O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21498
163428-90-8
C10H12O5
212.201
MFCD06800598
HVXVAKHTLMPFDQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, pubchem12147, acmc-1c6zz, 3,4-dimethoxyphenylglyoxalhydrate, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxo-acetaldehyde, 2-3,4-dimethoxyphenyl-2-oxoethanal, hydrate, ethanone,1-3,4-dimethoxyphenyl-2,2-dihydroxy, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde-water 1/1, 3,4-dimethoxyphenyl oxo acetaldehyde hydrate 1:1
44118538
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-Oxoacetaldehyd;hydrat
COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)C=O)OC.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxyphenylglyoxal hydrate
Schmelzpunkt 118°C to 120°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 1 g
Beilstein 3092619
Formelmasse 194.19 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%