Learn More
3,4-Dimethoxithiophen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473188
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15473188 1 g 1 Gramm
15483188 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15473188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56674.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 51792-34-8 | C6H8O2S | 144.188 g/mol
3,4-Dimethoxythiophene is used as an electronic materials intermediate. It is used as a starting material in the synthesis of porphyrin dyad which is used to study photoinduced energy transfer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,4-Dimethoxithiophen wird als elektronisches Rohstoff-Zwischenprodukt verwendet. Kommt als Ausgangsmaterial für die Synthese einer Porphyrindyade zum Einsatz, die zur Untersuchung photoinduzierter Energieübertragungen verwendet wird.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51792-34-8
Summenformel C6H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 144.188
MDL-Nummer MFCD01096546
InChI-Schlüssel ZUDCKLVMBAXBIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-dimethoxy thiophene, thiophene, 3,4-dimethoxy, pubchem15752, 3,4-dimethoxy-thiophene, acmc-209kw1, ksc491i4n, 3,4-dimethoxythiophene
PubChem CID 3613501
IUPAC-Name 3,4-Dimethoxithiophen
SMILES COC1=CSC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Dimethoxythiophene
Dichte 1.209
Siedepunkt 100°C to 102°C (10 mmHg to 11 mmHg)
Flammpunkt 106°C (223°F)
Brechungsindex 1.5409
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents. Slightly miscible with water.
Formelmasse 144.19
Reinheit (%) 98%